Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human PBMC Isolation Kit
Artikelnummer. 17127941
Encompass
Click to view available options
Menge:
100 l Vollblut
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17127941
Marke: STEMCELL Technologies 19654
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Immunomagnetic isolation of untouched human peripheral blood mononuclear cells from whole blood
  • The EasySep™ Direct Human PBMC Isolation Kit is designed to isolate highly purified peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from fresh whole blood, buffy coat, bone marrow, cord blood, or leukapheresis products by negative selection
  • Red blood cells (RBCs), platelets, and unwanted cells are targeted for removal with antibody complexes and magnetic particles and separated using an EasySep™ magnet
  • Untouched PBMCs are simply collected into a new tube and are immediately available for downstream applications such as flow cytometry, culture, or DNA/RNA extraction
Spezifikation
Zelltyp B Cells, Lymphocytes, Monocytes, Mononuclear Cells, NK Cells, T Cells
Menge 100 l Vollblut
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.