Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Menge:
100 l Vollblut
Beschreibung
- This cell separation kit can be used to isolate highly purified T cells directly from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- This kit targets non-T cells for removal with antibodies recognizing specific surface markers
- Unwanted cells are labeled with antibodies and EasySep™ Direct RapidSpheres™, and separated using an EasySep™ magnet
- Desired cells are simply collected into a new tube and can directly be used for functional assays, flow cytometry or DNA/RNA extraction
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 100 l Vollblut |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.