Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ EasyStand™ x 4 with Magnets
Artikelnummer. 17147851
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
17147851 Je 1 1 Set
1 options
Artikelnummer. 17147851
Marke: STEMCELL Technologies 18135
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Four linkable stands and four EasySep™ Magnets
  • The EasySep™ EasyStand™ facilitates the separation of one or more samples at one time
  • Each EasySep™ EasyStand™ can hold a single EasySep™ Magnet (Catalog #18000), and a simple system links up to 6 individual EasySep™ EasyStands™ together
  • After each round of magnetic separation, the supernatants from all samples are poured off simultaneously into the receiving tubes
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge Je 1