Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Kit
Artikelnummer. 15571361
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Artikelnummer. Menge
15571361 1 x 109 Zellen
1 options
Artikelnummer. 15571361
Marke: STEMCELL Technologies 19052
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Immunomagnetic isolation of untouched human CD4+ T cells
  • The EasySep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Kit is designed to isolate CD4+ T cells from fresh or previously frozen peripheral mononuclear cells by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-CD4+ T cells and dextran-coated magnetic particles
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
Spezifikation
Zelltyp T Cells, T Cells, CD4+
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 1 x 109 Zellen