Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD4+ T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- The EasySep™ Human CD4+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD4+ T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
- This product can be used in place of the EasySep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19052) for even faster cell isolations
Spécification
Spécification
| Zelltyp | T Cells, T Cells, CD4+ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 1 x 109 Zellen |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu