Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Naïve CD8+ T Cell Isolation Kit II
Artikelnummer. 17187831
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17187831
Marke: STEMCELL Technologies 17968
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Immunomagnetic isolation of untouched human naïve CD8+ T cells
  • The EasySep™ Human Naïve CD8+ T Cell Isolation Kit II is designed to isolate naïve CD8+ T cells from fresh peripheral blood mononuclear cells by negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically-labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product replaces the EasySep™ Human Naïve CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19158) for even faster cell isolations
Spezifikation
Zelltyp T Cells, T Cells, CD8+
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 1 x 109 Zellen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.