Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human NK Cell Isolation Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Beschreibung
- The EasySep™ Human NK Cell Isolation Kit is designed to isolate NK cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
- This product can be used in place of the EasySep™ Human NK Cell Enrichment Kit (Catalog #19055) for even faster cell isolations
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | NK Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 1 x 109 Zellen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.