Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit II
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Beschreibung
- The EasySep™ Mouse CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit II is designed to isolate CD4+CD25+ T cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative followed by positive selection
- CD4+ T cells are first enriched by negative selection using the EasySep™ Mouse CD4+ T Cell Isolation Cocktail
- CD25+ cells are then positively selected from the pre-enriched cells using EasySep™ Mouse CD25 Regulatory T Cell Positive Selection Cocktail
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T Cells, T Cells, Regulatory |
| Menge | 1 x 109 Zellen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.