Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse CD4 Positive Selection Kit II
Artikelnummer. 16685135
Encompass
Click to view available options
Menge:
2 x 109 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16685135
Marke: STEMCELL Technologies 18952
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Immunomagnetic positive selection of CD4+ T cells from mouse splenocytes or other tissues
  • The EasySep™ Mouse CD4 Positive Selection Kit II is designed to isolate CD4+ cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by positive selection
  • Desired cells are targeted with antibody complexes recognizing CD4 and dextran-coated magnetic particles
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off
  • This product replaces the EasySep™ Mouse CD4 Positive Selection Kit (Catalog #18752) for even faster cell isolations and does not result in the labeling of isolated cells with PE
Spezifikation
Zelltyp T Cells, T Cells, CD4+
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 2 x 109 Zellen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.