Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- The EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-CD8+ T cells and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
- Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
- This product replaces the EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19753) for even faster cell isolations
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T Cells, T Cells, CD8+ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 1 x 109 Zellen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.