Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse Mesenchymal Stem/Progenitor Cell Enrichment Kit
Click to view available options
Menge:
4 x 108 Zellen
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- The EasySep™ Mouse Mesenchymal Stem/Progenitor Cell Enrichment Kit is designed to isolate mesenchymal stem/progenitor cells from mouse compact bone by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies that are directed against non-mesenchymal stem/progenitor cells (CD45, TER119)
- Labeled cells are then recognized by Tetrameric Antibody Complexes that are directed against biotin and dextran
- These cells are bound to magnetic particles and separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Mesenchymal Stem and Progenitor Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 4 x 108 Zellen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.