Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse Monocyte Isolation Kit
Artikelnummer. 17167981
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Artikelnummer. 17167981
Marke: STEMCELL Technologies 19861
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Immunomagnetic isolation of untouched mouse monocytes
  • The EasySep™ Mouse Monocyte Isolation Kit targets non-monocyte cells by labeling unwanted cells with antibodies and magnetic particles, and separates cells without columns using an EasySep™ magnet
  • Desired cells are simply poured off into a new tube
  • Isolated cells are immediately available for downstream applications such as flow cytometry, culture or cell-based assays
  • This product replaces the EasySep™ Mouse Monocyte Enrichment Kit (Catalog #19761) for even faster cell isolations
Spezifikation
Zelltyp Monocytes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 1 x 109 Zellen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.