Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse Pan-B Cell Isolation Kit
Artikelnummer. 15551763
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Artikelnummer. 15551763
Marke: STEMCELL Technologies 19844
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Immunomagnetic isolation of untouched mouse pan-B cells
  • The EasySep™ Mouse Pan-B Cell Isolation Kit is designed to isolate all B cells, including conventional B-2 B cells, B-1 B cells and plasma cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non pan-B cells (CD4, CD8, CD11c, CD49b, CD90.2, Ly-6C/G (Gr-1), TER119) and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
  • This kit is compatible for use with cells from disease models where the malignant cells (B-CLL) express CD43 or CD11b
  • For isolation of conventional B cells only, we recommend using the EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit (Catalog #19854)
Spezifikation
Zelltyp B Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 1 x 109 Zellen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.