missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EBP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-92189-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EBP Polyclonal antibody specifically detects EBP in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| EBP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| 3-beta-hydroxysteroid-Delta(8), CDPX2, Cholestenol Delta-isomerase, CPX3-beta-hydroxysteroid-delta-8, CPXDX-linked dominant (Happle syndrome), D8-D7 sterol isomerase, Delta(7)-isomerase, Delta(8)-Delta(7) sterol isomerase, delta-7-isomerase, EC 5.3.3.5, emopamil binding protein (sterol isomerase), Emopamil-binding protein, sterol 8-isomerase | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human EBP (NP_006570.1). SGRAAVVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFVLYYEDLLGDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQHPLRFIL | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 10682 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur