Learn More
Ebrotidin, TRC
Artikelnummer. 30378135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378135 500 mg -
30379944 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE320550500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100981-43-9
Summenformel C14H17BrN6O2S3
Molekulargewicht (g/mol) 477.42
Synonym [N(E)]-N-[[[2-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]amino]methylene]-4-bromobenzenesulfonamide, Ebrodin, FI 3542, Ulsanic
SMILES NC(=N)Nc1nc(CSCCNC=NS(=O)(=O)c2ccc(Br)cc2)cs1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ebrotidine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17BrN6O2S3/c15-10-1-3-12(4-2-10)26(22,23)19-9-18-5-6-24-7-11-8-25-14(20-11)21-13(16)17/h1-4,8-9H,5-7H2,(H,18,19)(H4,16,17,20,21)
Formelmasse 475.9758