Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silikon-Septen
Entwickelt für lange Lebensdauer und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 041905
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238623
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Spezifikation
EC
50/Pckg.