Learn More
MedChemExpress Echinocystic acid
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 472.7 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 510-30-5 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM) |
| Ziel | Reactive Oxygen Species∣Apoptosis |
| Menge | 10 mg |