Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μl Gelbe Pipettenspitzen mit nicht abgeschrägter Spitze
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1031-965-006-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.96850kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
- Nicht abgeschrägte Spitze
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Gelb | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Nicht abgeschrägte Spitze | |
96 Spitzen/Gestell | |
200 µl-Pipette, Universal Fit | |
Eclipse™ |