Beschreibung
Merkmale:
- Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Kapazität und internen Widerstand
- Voreingestellte Protokolle für gängige Bakterien-, Hefe- und Mikroorganismustypen
- Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
- Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
- Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Mehrfach exponentielle Zerfallsimpuls-Funktionen
- Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Transformation von Bakterien, Hefe, Mikroorganismen; Transfektion einiger Säugetierzellarten | |
50/60 Hz | |
Elektroporator | |
Von 505 bis 500 V in 5 V-Schritten | |
ECM 630 High Throughput Electroporation System with Monitoring | |
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE | |
33 cm | |
21,6 cm | |
2 Jahre Garantie | |
1 bis 2 Impulse/Probe | |
4°bis 40 °C | |
35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend) | |
7,3 kg | |
28,6 cm | |
Non-sterile | |
25 bis 3.275 mF in 25 mF-Schritten | |
LV: <7 Sek., HV: <4 s | |
Exponentielle Abklingkurve |
Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 Automatischer Elektroporationsplatten-Handler | |
BTX Electroporation | |
5 bis 3000V | |
Von 5 bis 500 V in 1 V-Schritten | |
7 in.-Farb-Touchscreen | |
13 in. | |
8,5 in. | |
Generator, Ständer, Küvetten mit Gestell, Sonde, Schnittstelle, Oszilloskop, Kabel, 25-Well-Mikrotiterplatten mit Greifvorrichtung und Adapter | |
40 bis 104 °F | |
Exponentielle Abklingkurven-Zeitkonstante 0,5 bis 133,875 ms | |
Maximal 80 % Luftfeuchtigkeit bei einem Betrieb bei 25 °C | |
16 lb. | |
11,25 in. | |
100 bis 240 V AC | |
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF | |
Positive und negative 4 mm-Bananenstecker-Kabel | |
Touch Screen Display, Footswitch | |
Yes |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.