Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 130 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE11570B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Zelleneinteilung | |
Boxen (2) | |
Tiefkühltruhen | |
130 mm (Box) |
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
140 x 140 x 270 mm |