Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
58.50 € - 69.30 €
Spezifikation
Beschreibung | Seewasserbeständig |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12402600
|
Tenak™
TE11502 |
Boxen (5) |
59.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12402610
|
Tenak™
TE11512 |
Boxen (10) |
68.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12422600
|
Tenak™
TE11504 |
Boxen (6) |
61.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12428120
|
Tenak™
TE11514 |
Boxen (11) |
69.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12442600
|
Tenak™
TE11506 |
Boxen (7) |
63.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12462600
|
Tenak™
TE11508 |
Boxen (8) |
65.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12482590
|
Tenak™
TE11500 |
Boxen (3) |
58.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12482600
|
Tenak™
TE11510 |
Boxen (9) |
67.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
Tiefkühltruhen | |
50 mm (Box) |