Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
78.95 € - 103.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Seewasserbeständig |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 100 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12402560
|
Tenak™
TE11310 |
Boxen (10) |
92.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12412550
|
Tenak™
TE11294 |
Boxen (6) |
78.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12422560
|
Tenak™
TE11312 |
Boxen (15) |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12432550
|
Tenak™
TE11296 |
Boxen (9) |
84.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12462550
|
Tenak™
TE11302 |
Boxen (8) |
84.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12482550
|
Tenak™
TE11304 |
Boxen (12) |
92.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
Tiefkühlschränke | |
100 mm (Box) |