Learn More
Lauda™ Thermostatheizbad ECO E 10 G mit CEE7/7-Stecker
Thermostatbad mit neuester Mikroprozessor-Technologie
Marke: Lauda™ L001091
2870.52 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21682" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
Beschreibung
- Farbige TFT-Anzeige zum gleichzeitigen Anzeigen von Ist-/Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
- Benutzerfreundliche Menüführung in einfacher Sprache
- Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
- Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
- Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit entzündlichen und nicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Übertemperaturabschaltung über Menü einstellbar
- Vario Pumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
- Einfache Steuerung der Durchflussrate zwischen interner und externer Zirkulation während des Betriebs ohne Kontakt mit dem Bad
- Standardmäßige USB-Schnittstelle
- Erweiterbar mit einem Schnittstellenmodul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485-Modul, Profibus, Ethernet-USB-Modul)
- Erweiterbar mit Pt 100/LiBus Modul für externe Steuerung und Fernbedienung über Bedienerkonsole
- Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
- Badgefäß aus Edelstahl mit Ablassventil
- Standardmäßige Kühlschlange
- Arbeitstemperaturbereich: 20 bis 200 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,01 ± k
- Max. Heizleistung: 2,6 kW
- Max. Stromverbrauch: 2,7 kW
- Leistungsaufnahme: 12 A
- Max. Pumpendruck: 0,6 bar
- Max. Förderdruck der Pumpe: 22 l/min
- Badvolumen Min./Max.: 7,5/11 l
- Größe des Bads (B x T x H): 300 x 190 x 150 mm
- Gesamtmaße (B x T x H): 331 x 361 x 376 mm
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Spezifikation
230 V |