Learn More
Lauda™ Thermostatheizbad ECO ET 6 G mit CEE7/7-Stecker
Thermostatbad mit neuester Mikroprozessor-Technologie
Marke:  Lauda™ L001100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
Artikelnummer. 16812350
  • 2880.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbige TFT-Anzeige zum gleichzeitigen Anzeigen von Ist-/Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
  • Benutzerfreundliche Menüführung in einfacher Sprache
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit entzündlichen und nicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Übertemperaturabschaltung über Menü einstellbar
  • Vario Pumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
  • Einfache Steuerung der Durchflussrate zwischen interner und externer Zirkulation während des Betriebs ohne Kontakt mit dem Bad
  • Standardmäßige USB-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit einem Schnittstellenmodul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485-Modul, Profibus, Ethernet-USB-Modul)
  • Erweiterbar mit Pt 100/LiBus Modul für externe Steuerung und Fernbedienung über Bedienerkonsole
  • Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
  • Transparentes Bad aus Polycarbonat
  • Standardmäßige Kühlschlange
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 20 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Max. Heizleistung: 2,6 kW
    • Max. Stromverbrauch: 2,7 kW
    • Leistungsaufnahme: 12 A
    • Max. Pumpendruck: 0,6 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 22 l/min
    • Badvolumen Min./Max.: 5/6 l
    • Größe des Bads (B x T x H): 130 x 285 x 160 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 143 x 433 x 349 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    230 V