Learn More
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10369529 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2000 E
4000 E
5 x 2000 E
Packungsgröße:
2000 Einheiten
4000 Einheiten
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10369529 2000 E 2000 Einheiten
11873823 5 x 2000 E 5 Stück
10829180 4000 E 4000 Einheiten
3 options
Artikelnummer. 10369529
Marke: Thermo Scientific™ ER0301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Das Restriktionsenzym Eco32I (EcoRV) erkennt GAT^ATC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer (Isoschizomere: EcoRV).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Inkubatortemperatur 37 °C
Menge 2000 E
Produkttyp Eco32I (EcoRV)