Learn More
Elpro Messtechnik™ ECOLOG TN2 2-Channel Temperature Data Logger
Artikelnummer. 11971027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kanäle:
2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11971027
Marke: Elpro Messtechnik™ 800427
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Typ Datalogger, ECOLOG TN2 Temperature
Kanäle 2
Temperaturbereich (metrisch) External: -50°C to +140°C, Internal: -35°C to +55°C
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.