Learn More
Econazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15550584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15550584 25 g 25 Gramm
15540584 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15550584 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458630250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27220-47-9
Summenformel C18H15Cl3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 381.68
MDL-Nummer MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
InChI-Schlüssel LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
PubChem CID 3198
ChEBI CHEBI:82873
IUPAC-Name 1-[2-[(4-chlorphenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Econazole
Schmelzpunkt 91.0°C to 94.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 60°C, 4 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
Formelmasse 381.68
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Econazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.