Learn More
Edaravone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410778
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16410778 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16410778 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0099
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Edaravone
Physikalische Form Solid
CAS 89-25-8
Farbe Yellow
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H10N2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym MCI-186
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (717.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)N=C(C)C1
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98.6%
Güte Research