Learn More
Edasalonexent, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499907 5 mg -
16467406 100 mg 100 Milligramm
16463457 50 mg 50 Milligramm
16417438 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499907 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Edasalonexent
CAS 1204317-86-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H42N2O3
Menge 5 mg
Synonym CAT-1004
Löslichkeitsinformationen DMSO : 120 mg/mL (244.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCNC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)C1=CC=CC=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 490.68
Formelmasse 490.68
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Oil
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism