Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDG6-bla U2OS DA Assay Kit
Artikelnummer. 10115843
Click to view available options
Menge:
8 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10115843
Marke: Thermo Scientific™ K1757
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Tango™ EDG6-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation, Lysophosphatidic Acid G-protein-coupled Receptor, 6 (EDG6) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
The Tango™ EDG6-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation, Lysophosphatidic Acid G-protein-coupled Receptor, 6 (EDG6) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ EDG6-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ EDG6-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NM_003775.1
Assay-Eingabe Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
Zellenzustand Zellen mit arretierter Teilung
Inhalt und Lagerung K1757 Tango™ EDG6-bla U2OS DA-Assay-Kit
Jedes Kit enthält ausreichende Mengen von DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
• Tango™ EDG6-bla U2OS DA-Zellen
• LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, 70 µg
• Lösung D
• Tango™ EDG6-bla U2OS DA-Assay-Protokoll
• LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll
• Analysenzertifikat
Lagerung:
Die Tango™ EDG6-bla U2OS DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
Zytoplasmatischer Schwanz Schwanz von GRPR GPCR
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) GPCRs
Gensymbol EDG6
Enthält EDG6-bla U2OS DA Zellen, LiveBLAzer™-FRET B⁄G Loading Kit, 70μg, Solution D, Tango™ EDG6-bla U2OS DA Assay-Protokoll, LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll, Analysezertifikat
Populationsstatus Pool aus stabilen Zellen
Produktlinie Tango
Menge 8 x 106 Zellen
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Zieleintrag EDG6
Typ Zellen mit arretierter Teilung
Zelllinie U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCRs