Learn More
EDNRB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20964-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16810555
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Non-specific receptor for endothelin 1, 2, and 3. Mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Spezifikation
Spezifikation
EDNRB
Polyclonal
Unconjugated
EDNRB
ABCDS, EDNRB, Endothelin B receptor, endothelin receptor type B, ET B, ET BR, ETB, ETBR, ETRB, HSCR, HSCR2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
13618, 1910
-20°C
Liquid
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P24530, P48302
EDNRB
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse