Learn More
EDNRB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen EDNRB
Konzentration 0.14 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810555
Unterlagen ansehen
Proteintech
20964-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800555
Unterlagen ansehen
Proteintech
20964-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Non-specific receptor for endothelin 1, 2, and 3. Mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Spezifikation
Spezifikation
EDNRB
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P24530, P48302
13618, 1910
Peptide
Primary
-20°C
EDNRB
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ABCDS, EDNRB, Endothelin B receptor, endothelin receptor type B, ET B, ET BR, ETB, ETBR, ETRB, HSCR, HSCR2
EDNRB
IgG
Antigen Affinity Chromatography