Learn More
Edoxaban, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454816
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16454816
Marke: Medchem Express HY10264
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Edoxaban
CAS 480449-70-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30ClN7O4S
Menge 100 mg
Synonym DU-176
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 548.06
Formelmasse 548.06
Reinheit (%) 99.59%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.