Learn More
Edoxaban, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16493748 10 mg 10 Milligramm
16456477 5 mg 5 Milligramm
16454816 100 mg -
16430137 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16493748
Marke: Medchem Express HY10264
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Edoxaban
CAS 480449-70-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30ClN7O4S
Menge 10 mg
Synonym DU-176
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 548.06
Formelmasse 548.06
Reinheit (%) 99.59%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation