Learn More
Edwards Ölnebelfilter für Edwards Drehschieber-Vakuumpumpe
Zur Aufnahme der Ölnebel vom Pumpenausgang beim Einsatz an RZ Drehschieberpumpen
Marke: Edwards A46229000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
Beinhaltet: Lieferung mit NW25-Klemme, Zentrierring, O-Ring und einem Adapter von NW25 auf 3/4 in.
Beschreibung
Filterung von Ölnebel vom Pumpenauslass bei Verwendung mit RV-Drehschieberpumpen
Ausstoß von Öl in die Atmosphäre während der Verwendung von Gasballast oder das Pumpen von hohen Gasdurchsätzen kann vermieden werden.
- Halbtransparente, weiße Unterhälfte für die Beobachtung des Ölspiegels
- Integriertes Druckablassventil öffnet sich, wenn das Ölelement blockiert ist
- Neutralisiert Öldampfgerüche
- Integriertes Druckablassventil öffnet sich, wenn das Ölelement blockiert
- Effizient bei 99.999 % DOP-Test
- Azid-Nachweis
Optionale Öl-Rückführungskits für eine verringerte Instandhaltung des Ölspiegels und Einsparung beim Pumpenöl
Zertifizierungen
Erfüllt die Anforderungen der COSHH sowie der Arbeitsschutzbestimmungen
Spezifikation
Pumpe Modell RV12, E2M18 | |
NW25 Klemme, Zentrierring, O-Ring, NW25-auf-0.75 Zoll BSP-Adapter | |
Ölnebelfilter |