Learn More
Efavirenz Aminoalkohol Ethylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30179599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179599 10 mg 10 Milligramm
30179471 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179599 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE42501510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211563-41-6
Summenformel C16 H15 Cl F3 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 361.74
Synonym Carbamic acid, [4-chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-, ethyl ester (9CI), [4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-[4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)prop-2-yn-1-yl]phenyl]carbamate
IUPAC-Name Ethyl N-[4-Chloro-2-[(2S)-4-Cyclopropyl-1,1,1-Trifluor-2-Hydroxybut-3-yn-2-yl]Phenyl]Carbamat
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Efavirenz Amino Alcohol Ethyl Carbamate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15ClF3NO3/c1-2-24-14(22)21-13-6-5-11(17)9-12(13)15(23,16(18,19)20)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,23H,2-4H2,1H3,(H,21,22)/t15-/m0/s1
Formelmasse 361.0693