Learn More
Efavirenz, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480407
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16480407 50 mg -
16426757 5 mg 5 Milligramm
16424058 10 mg 10 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16480407
Marke: Medchem Express HY10572
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Efavirenz (DMP 266) is a potent inhibitor of the wild-type HIV-1 reverse transcriptase with a Ki of 2.93 nM and exhibits an IC95 of 1.5 nM for the inhibition of HIV-1 replicative spread in cell culture.
Efavirenz (DMP 266) is a potent inhibitor of the wild-type HIV-1 reverse transcriptase with a Ki of 2.93 nM and exhibits an IC95 of 1.5 nM for the inhibition of HIV-1 replicative spread in cell culture.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Efavirenz
Physikalische Form Powder
CAS 154598-52-4
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H9ClF3NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym DMP 266 EFV L-743726
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 38 mg/mL (120.38 mM)
SMILES ClC1=CC=C(NC(O[C@]2(C#CC3CC3)C(F)(F)F)=O)C2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 315.68
Formelmasse 315.68
Reinheit (%) 98.25%
Güte Research