missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Efinaconazole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16479277

Marke: Medchem Express HY15660

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.

Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Efinaconazole
Physikalische Form Solid
CAS 164650-44-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H22F2N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym KP-103
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES C[C@@H](N1CCC(CC1)=C)[C@@](O)(C2=CC=C(F)C=C2F)CN3N=CN=C3
Molekulargewicht (g/mol) 348.39
Formelmasse 348.39
Reinheit (%) 99.36%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt