Learn More
Efinaconazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16482807 50 mg 50 Milligramm
16479277 5 mg -
16466866 100 mg -
16466728 10 mg -
4 options
Artikelnummer. 16482807
Marke: Medchem Express HY15660
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.
Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Efinaconazole
Physikalische Form Solid
CAS 164650-44-6
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H22F2N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym KP-103
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES C[C@@H](N1CCC(CC1)=C)[C@@](O)(C2=CC=C(F)C=C2F)CN3N=CN=C3
Molekulargewicht (g/mol) 348.39
Formelmasse 348.39
Reinheit (%) 99.36%
Güte Research