Learn More
Invitrogen™ EFTUD2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2Z1K3)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
| Antigen | EFTUD2 |
|---|---|
| Klon | 2Z1K3 |
| Konzentration | 2.51 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30282485
|
Invitrogen™
MA557935 |
20 μL |
185.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30283330
![]() |
Invitrogen™
MA557936 |
100 μL |
457.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Immunogen sequence: MDTDLYDEFG NYIGPELDSD EDDDELGRET KDLDEMDDDD DDDDVGDHDD DHPGMEVVLH EDKKYYPTAE EVYGPEVETI VQEEDTQPLT EPIIKPVKTK KFTLMEQTLP VTVYEMDFLA DLMDNSELIR NVTLCGHLHH GKTCFVDCLI EQTHPEIRKR YDQDLCYTDI LFTEQERGVG IKSTPVTVVL PDTKGKSYLF NIMDT.
EFTUD2 is component of the U5 snRNP complex required for pre-mRNA splicing.Spezifikation
| EFTUD2 | |
| 2.51 mg/mL | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3 | |
| O08810, Q15029 | |
| 20624, 287739, 9343 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-205 of human EFTUD2 (NP_004238.3). | |
| Antibody |
| 2Z1K3 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EFTUD2 | |
| 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component; 116kDa; Eftud2; elongation factor Tu GTP binding domain containing 2; elongation factor Tu GTP-binding domain-containing protein 2; hSNU114; KIAA0031; MFDGA; MFDM; SNRNP116; Snrp116; Snu114; SNU114 homolog; U5 small nuclear ribonucleoprotein 116 kDa; U5 snRNP-specific protein, 116 kDa; U5-116 kDa; U5-116KD | |
| EFTUD2 | |
| Primary | |
| Protein A |