Learn More
STEMCELL Technologies EHNA (Hydrochloride)
Artikelnummer. 17100072
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Artikelnummer. Menge
17100072 5 mg
1 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 17100072
Marke: STEMCELL Technologies 72442
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Adenosine deaminase and PDE2 inhibitor
  • EHNA is a reversible adenosine deaminase inhibitor (IC50 = 1.2 μM in human red blood cells) that also selectively inhibits the cGMP-specific phosphodiesterase (PDE2) (IC50 = 0.8 and 2 μM from human and porcine myocardium, respectively, 3.5 μM in rat hepatocyte, and 5.5 μM in human platelet) (Michie et al.; Podzuweit et al.)
  • Maintains pluripotency of human embryonic stem cells in the absence of exogenous cytokines, and blocks directed neuronal differentiation (Burton et al.)
Spezifikation
CAS 58337-38-5
Synonym NSC 263164; erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine
Menge 5 mg
Summenformel C14H23N5O · HCl
Reinheit ≥ 98%