Learn More
Eicosapentaenoic acid ethyl ester, MedChemExpress
Beschreibung
Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eicosapentaenoic acid ethyl ester |
| Physikalische Form | Liquid |
| CAS | 86227-47-6 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H34O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | EPA ethyl ester Ethyl eicosapentaenoate |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (100.85 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |