Learn More
Eicosapentaenoic acid ethyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418446
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16418446
Marke: Medchem Express HYB0747
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eicosapentaenoic acid ethyl ester
Physikalische Form Liquid
CAS 86227-47-6
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H34O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym EPA ethyl ester Ethyl eicosapentaenoate
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (100.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 330.5
Formelmasse 330.5
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.