Learn More
Invitrogen™ EIF2AK2 (PKR) Recombinant Human Protein
EIF2AK2 (PKR) is one of 4 kinases that specifically phosphorylate Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002750.1 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150mM NaCl, 2mM DTT |
Molekulargewicht | 62.2kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15468693
|
Invitrogen™
PR8917B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15458763
|
Invitrogen™
PV4822 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
EIF2AK2 (PKR) phosphorylates Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha in response to various environmental stresses. EIF2AK2 plays a key role in antiviral defense mediated through its direct activation by double-stranded RNA produced by viral infection.
Spezifikation
NP_002750.1 | |
62.2kDa | |
RUO - research use only | |
EIF2AK2 (PKR) | |
aa 252-551 | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris, pH 7.5, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150mM NaCl, 2mM DTT | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
PEK Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |