Learn More
EL-102, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461599
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16461599 1 mg 1 Milligramm
16456998 10 mg -
16447066 100 mg -
16413057 50 mg -
16409547 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16461599 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16187
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress EL102 is a inhibitor of HIF1α , Which can inhibit tubulin polymerisation and decreased microtubule stability.
EL102 is a inhibitor of HIF1α , Which can inhibit tubulin polymerisation and decreased microtubule stability.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EL-102
CAS 1233948-61-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H16N2O3S2
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 36 mg/mL (93.64 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC(C3=CSC(C#N)=C3)=CC=C2C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 384.47
Formelmasse 384.47
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration