Learn More
Elacestrant (S enantiomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16440398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16440398 5 mg 5 Milligramm
16407938 10 mg 10 Milligramm
16403877 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16440398 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19822D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Elacestrant S enantiomer (RAD1901 S enantiomer) is an low activity enantiomer of elacestrant. Elacestrant (RAD1901) is a selective and orally available estrogen receptor (ERR) degrader with IC50 values of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Elacestrant S enantiomer (RAD1901 S enantiomer) is an low activity enantiomer of elacestrant. Elacestrant (RAD1901) is a selective and orally available estrogen receptor (ERR) degrader with IC50 values of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elacestrant (S enantiomer)
CAS 2309762-29-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H38N2O2
Menge 5 mg
Synonym RAD1901 S enantiomer
SMILES OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3N(CC)CC4=CC=C(CCNCC)C=C4)CCC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 458.63
Formelmasse 458.63
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation