Learn More
MedChemExpress Elacytarabine
Click to view available options
Menge:
100 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 507.66 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.0% |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (246.23 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188181-42-2 |
| Synonym | CP 4055 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.