Learn More
Elaidinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11402597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
112-79-8
C18H34O2
282.468
MFCD00063954
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
637517
CHEBI:27997
(E)-Octadec-9-enosäure
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
112-79-8
C18H34O2
282.468
MFCD00063954
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
637517
CHEBI:27997
(E)-Octadec-9-enosäure
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Kühl lagern
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In humanen Thrombozyten, die mit Arachidonsäure inkubiert werden, hemmt die Elaidinsäure die HHT- und HETE-Bildung und induziert gleichzeitig die Prostaglandin- und die Thromboxan-Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Elaidic Acid
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 288°C (100 mm)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 1 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 282.47
Reinheit (%) 98%