Learn More
Thermo Scientific™ Elastase-Inhibitor III
Artikelnummer. 15447119
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 15447119
Marke: Thermo Scientific™ J65894.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter irreversibler Inhibitor der humanen Leukozyten-Elastase
Summenformel C23H36ClN3O7
Formelmasse 503.00
Synonym HLE Inhibitor; MeOSuc-AAPV-CMK
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Löslichkeit Löslich in Methanol oder DMSO
Produkttyp Elastase Inhibitor III
Form Fest