Learn More
Thermo Scientific Chemicals Elastase-Substrat V
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Farbe | Weiß |
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluorogenes Substrat zur Quantifizierung der humanen Leukozyten- und Pankreas-Elastase |
| Menge | 25 mg |
| Substrattyp | Elastase-Substrat |
| Molekulargewicht | 627,70 |
| Lagerungsbedingungen | -30 bis -10 °C |
| Substratmenge | 25mg |